Sample Vials, with Snap-Cap
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
O tomto produktu
Soda-lime glass, amber.
- Amber glass especially for light sensitive liquids
- White snap-caps are impervious to ultraviolet light
- Snap-caps included
Ideal for storing medication as liquid, powder or capsules.
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Soda-lime glass, amber.
- Amber glass especially for light sensitive liquids
- White snap-caps are impervious to ultraviolet light
- Snap-caps included
Ideal for storing medication as liquid, powder or capsules.
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceKapacitaØ×HMateriálBarvaČepice součástíTyp víčkaVelikost víčkaMateriál uzávěruBarva víčkaDostupnostPrice
- 015,00 ml19×40 mmSkloJantarováAnoSnap cap, closed top20 mmPEBíláPřihlásit se pro dostupnost1 * 200 KS1 720,00 Kč
- 0210,00 ml22×45 mmSkloJantarováAnoSnap cap, closed top22 mmPEBíláPřihlásit se pro dostupnost1 * 200 KS1 940,00 Kč
- 0325,00 ml30×50 mmSkloJantarováAnoSnap cap, closed top30 mmPEBíláPřihlásit se pro dostupnost1 * 200 KS2 830,00 Kč
- 0430,00 ml28×75 mmSkloJantarováAnoSnap cap, closed top28 mmPEBíláPřihlásit se pro dostupnost1 * 200 KS2 780,00 Kč