O tomto produktu
Vysoce výkonné podpultové laboratorní chladničky Thermo Scientific™ řady TSX jsou navrženy s funkcemi, které podporují ochranu vzorků a cíle udržitelnosti pro skladování médií, reagencií, léčiv, vakcín, chemoterapie a dalšího lékařského a farmaceutického skladování vyžadujícího 2 až 8 °C. . Řada V-drive je navržena tak, aby poskytovala stejnoměrnost teploty, která se neustále přizpůsobuje uživatelským vzorům a nabízí významné úspory energie, aniž by byla ohrožena ochrana.
- Navrženo pro bezpečné skladování médií, činidel, léčiv, vakcín, chemoterapie a dalšího lékařského skladování vyžadujícího teplotní rozsah 2 až 8 °C
- Unikátní technologie V-drive je navržena tak, aby detekovala vzorce použití, jako je otevření dveří, když je potřeba vyšší rychlost kompresoru, a období stability, kdy kompresor běží při nižších otáčkách, čímž šetří energii, aniž by byla ohrožena ochrana
- Redundantní chlazení nabízí další klid pro vaše nejcennější vzorky
- Standardně automatické zamykání elektronickým přístupovým kódem
- Záznam dat s funkcí stahování z USB
- Navrženo pro ergonomický a pohodlný zážitek
Naše duální řešení chlazení, které je jedinečné pro TSX505, funguje prostřednictvím dvou synchronizovaných polovodičových tepelných čerpadel. Dvě polovodičová tepelná čerpadla pracují na chlazení kombinace studené stěny a nuceného vzduchu, aby pomohla zajistit optimální podmínky pro nejcitlivější aplikace.
Specifikace
- Catalog No:
- HERATSX505SA
- HERATSX505GA
- Chladivo:
- R744
- R744
- Elektrické napětí:
- 100/240 V, 50/60 Hz
- 100/240 V, 50/60 Hz
- Hmotnost:
- 53,98 kg
- 53,98 kg
- Transportní hmotnost:
- 71 kg
- 71 kg