ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® Stuart DR-200 Rotating Shaker System Drives
undefined
Cole-Parmer® Stuart DR-200 Rotating Shaker System Drives
  • Catalog No:
  • STUA51600-94
  • STUA51600-99
  • STUA51600-91
  • STUA51600-98
  • STUA51600-97
  • STUA51600-96
  • STUA51600-95
  • STUA51600-93
  • STUA51600-92
  • STUA51600-06
  • Rozsah rychlosti:
  • 6 - 60 min⁻¹
  • Š×H×V:
  • 650×250×250 mm
  • Elektrické napětí:
  • 230 VAC, 50 Hz
  • Maximální náplň:
  • 3 kg
  • Časovač:
  • 10 - 60 min
Frequently Bought Together