ContactUsLinkComponent
Stevanato Group EZ-fill® Tray Rotation Tool
Stevanato Group EZ-fill® Tray Rotation Tool
Katalogové číslo 548-2630
Dodavatel:  DWK Life Sciences
undefined
Stevanato Group EZ-fill® Tray Rotation Tool
Katalogové číslo 548-2630
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Specifikace
  • Popis:
    Tray rotation tool
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Tray rotation tool for vial reorientation (neck down to neck up).
  • Improves workflow by assisting vial staging