ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® Stuart INC-200 Stuart Hybridisation Incubator/Shakers
Cole-Parmer® Stuart INC-200 Stuart Hybridisation Incubator/Shakers
Supplier:  Cole Parmer
Certificates
undefined
Cole-Parmer® Stuart INC-200 Stuart Hybridisation Incubator/Shakers
Supplier:  Cole Parmer
Specifications
  • Catalog No:
  • STUA39454-95
  • STUA39454-05
  • STUA39454-96
  • Model:
  • INC-200D-H
  • Přesnost teploty:
  • ±0,1 °C at 37 °C
  • Rozsah teplot:
  • Max. 80 °C
  • Rozlišení zobrazené hodnoty:
  • LED
  • Rozlišení nastavené teploty:
  • 0,1 °C
  • Výkon:
  • 230 VAC, 50 Hz
  • Rychlost:
  • 2 - 10 min⁻¹
  • Objem láhve:
  • Holds seven 40 mm Ext.Ø hybridisation bottles
  • 20 L
  • Holds two 75 mm Ext.Ø hybridisation bottles
  • Rozměry:
  • 380×380×435 mm
Specifications
Related Information
Hybridisation Bottles
Product Information
Frequently Bought Together