Orders LinkContactUsLinkComponent
Titration beakers
Titration beakers
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Titration beakers
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Certifikáty
Titration beakers
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Disposable titration beakers made from Polypropylene.
  • Flexible, not breakable like traditional glass lab beakers
  • Disposable after use
  • Convenient 20 ml graduations make quick measurements easier
  • Good chemical resistance for the majority of common lab applications
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Interval stupnice
    Dostupnost
    Price
  • 661-0175
    Plastic beaker (80 ml), 120 pcs.
    Plastic beaker (80 ml), 120 pcs.
    09
    100 ml
    20 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 120 KS
    1 * 120 KS - 2 720,00 Kč
    2 720,00 Kč
    1 * 120 KS
       2 720,00 Kč
  • 661-0120
    Titrační kádinka, PP
    Titrační kádinka, PP
    10
    100 ml
    20 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 480 KS
    1 * 480 KS - 8 890,00 Kč
    8 890,00 Kč
    1 * 480 KS
       8 890,00 Kč