ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® Stuart MP-200 Digital Melting Point Apparatus
undefined
Cole-Parmer® Stuart MP-200 Digital Melting Point Apparatus
  • Catalog No:
  • STUA03011-41
  • STUA03011-47
  • Rozlišení:
  • 1 °C
  • 0,1 °C
  • Přesnost:
  • ±1,0 °C at 20 °C; ±2,5 °C at 300 °C
  • ±1,0 °C at 20 °C; ±2,5 °C at 300 °C
  • Displej:
  • 3-digit LED
  • 4-digital LED
  • Míra ohřevu:
  • 20 °C per minute; 2 °C per minute to melt
  • 20 °C / minute to plateau; 1 and 10 °C/min to melt
  • Teplota:
  • Ambient...300 °C
  • Ambient...300 °C
  • Teplotní sonda:
  • 100 Ω Pt RTD
  • 100 Ω Pt RTD
  • Napájení:
  • 240 VAC, 50 Hz
  • 230 VAC, 50 Hz
  • Š×H×V:
  • 160×220×170 mm
  • 160×220×170 mm
Frequently Bought Together