ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® IC-300 Series Digital Immersion Circulators
Cole-Parmer® IC-300 Series Digital Immersion Circulators
Supplier:  Cole-Parmer
Certificates
undefined
Cole-Parmer® IC-300 Series Digital Immersion Circulators
Supplier:  Cole-Parmer
Specifications
  • Catalog No:
  • TECN01262-15
  • TECN01262-07
  • TECN16112-55
  • Model:
  • IC-300-20DDC
  • IC-300-10DDC
  • IC-300-20HDC
  • Maximální průtok čerpadla pod tlakem:
  • 10 LPM, 2,1 PSI
  • 10 LPM, 2,1 PSI
  • 10 LPM, 2,1 PSI
  • Displej:
  • LED
  • LED
  • LED
  • Výkon:
  • 230 VAC, 50/60 Hz
  • Elektrické napětí:
  • 230 VAC, 50/60 Hz
  • 230 VAC, 50/60 Hz
  • Š×H×V:
  • 124×237×260 mm
  • 124×237×260 mm
  • 124×237×260 mm