0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
N-Nitroso-N-methylurea
N-Nitroso-N-methylurea
N-Nitroso-N-methylurea
SPCMN2939-5GM
:
Spectrum Chemical
:
N-Nitroso-N-methylurea
SPCMN2939-5GM
:
Spectrum Chemical
:
Typ balení:
Glass, amber
Bal.:
5 g
Sekvence:
3173
Environmentally Preferable:
:
:
2811
:
GHS06
:
GHS07
:
GHS08
:
Refrigerator
:
684-93-5
:
C₂H₅N₃O₂
:
MFCD00014794
:
6.1 III