ContactUsLinkComponent
2-Ethylhexyl salicylate ≥95% USP
2-Ethylhexyl salicylate ≥95% USP
Katalogové číslo SPCMO1236-100ML
Supplier:  Spectrum Chemical
CAS Number:  
2-Ethylhexyl salicylate ≥95% USP
Katalogové číslo SPCMO1236-100ML
Supplier:  Spectrum Chemical
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass, amber
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    95% Min.
Specification Test Results
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:204-263-4
CAS Number:118-60-5
Formula:C₁₅H₂₂O₃
MDL Number:MFCD00053300