Iron(II) sulphate hydrate, dried powder FCC
Katalogové číslo SPCMF1063-500GM
Dodavatel: Spectrum Chemical
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Poly bottle
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (FeSO₄):86.0 - 89.0%
- Insoluble Substances:max. 0.05 %
- Lead (Pb):max. 2 mg/kg
- Mercury:max. 1 mg/kg
- Identification:To Pass Test
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:13463-43-9
Vzorec:FeSO₄·H₂O
MDL číslo:MFCD00149722