Sodium pyruvate ≥99%, Reagent Grade
Katalogové číslo SPCMSO193-500GM
Dodavatel: Spectrum Chemical
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Poly bottle
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
- Environmentally Preferable:
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:99% Min.
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
Synonyma: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
:
Bod tání:220…230 °C
Hustota:1,718 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:204-024-4
Číslo CAS:113-24-6
Vzorec:CH₃COCOONa
MDL číslo:MFCD00002586