L(-)-Glutathione (reduced form) ≥96%, reduced
Katalogové číslo SPCMGL146-25GM
Dodavatel: Spectrum Chemical
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass, amber
- Bal.:25 mg
- Sekvence:2315
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:96% Min.
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,04488
Bod tání:185…195 °C
Hustota:1,475 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:200-725-4
Číslo CAS:70-18-8
Vzorec:C₁₀H₁₇N₃O₆S
MDL číslo:MFCD00065939