ContactUsLinkComponent
VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Sterile, for Class 10 / ISO 4
VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Sterile, for Class 10 / ISO 4
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Sterile, for Class 10 / ISO 4
Supplier:  VWR Collection
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-6197
  • 112-6194
  • 112-6196
  • 112-6198
  • 112-6192
  • 112-6193
  • 112-6195
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Latex/bez latexu:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Třída čistoty:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • Tloušťka prstu:
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • Tažná síla:
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • Konečné prodloužení:
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • Sterilita:
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile