VWR® Cleanroom Gloves, Nitrile, Solid White, Tacky, Class 10 / ISO 4
VWR® cleanroom nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid, that provides reliable, durable and comfortable hand protection during demanding cleanroom applications.
- Beaded cuff
- Nitrile
- Silicone-free
- Low particle count
: N ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016; CAT III; AQL 1.5
: 100 gloves per double bag, 10 bags per case.
- Catalog No:
- 112-6208
- 112-6209
- 112-6210
- 112-6205
- 112-6206
- 112-6207
- Obouruké/jednoruké:
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Latex/bez latexu:
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Třída čistoty:
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- Provedení:
- Tacky
- Tacky
- Tacky
- Tacky
- Tacky
- Tacky
- Typ manžety:
- Rolovaná
- Rolovaná
- Rolovaná
- Rolovaná
- Rolovaná
- Rolovaná
- Tloušťka límce:
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- 0,09 - 0,12 mm
- Tloušťka prstu:
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- 0,13 - 0,18 mm
- Tloušťka drapáku:
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- 0,11 - 0,15 mm
- Tažná síla:
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- Konečné prodloužení:
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- Sterilita:
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
Frequently Bought Together