ContactUsLinkComponent
Anti-APOB48R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anti-APOB48R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
  BOSSBS-6336R-A680
 :  Bioss
Anti-APOB48R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
  BOSSBS-6336R-A680
 :  Bioss
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    APOB48R
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Alexa Fluor® 680
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    1001-1088/1088
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    55911
  • Synonyma antigenu:
    apoB100R|Apolipoprotein B-100 receptor|Apolipoprotein B48 receptor|Apolipoprotein B100 receptor|apo b-100|apoB-100R|apoB-48R|APOB
  • Modifikace:
    Unmodified
  • Skladovací pufr:
    Aqueous buffered solution containing 0,01 M TBS (pH 7,4) with 1% BSA, 0,03% Proclin300 and 50% Glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    115 kDa
  • Skladovací teplota:
    Store at ‒20 °C. Aliquot into multiple vials to avoid repeated freeze-thaw cycles.
  • Koncentrace:
    1 µg/µl
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    KLH conjugated synthetic peptide derived from human APOB48R
  • Testované aplikace:
    ICC
  • Čištění:
    Purified by Protein A
  • Typ balení:
    Vial
  • Bal.:
    100 µl
APOB48R is a macrophage receptor that binds to the apolipoprotein B48 of dietary triglyceride (TG) rich lipoproteins. It may provide essential lipids, lipid soluble vitamins and other nutrients to reticuloendothelial cells.
Type: Primary
Antigen: APOB48R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1001-1088/1088
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Others