ContactUsLinkComponent
Chromata ChIP Histone H3 [Monomethyl Lys9] Kit
Chromata ChIP Histone H3 [Monomethyl Lys9] Kit
Katalogové číslo NOVUNBP1-71713
Dodavatel:  Novus Biologicals
Číslo CAS:  
undefined
Chromata ChIP Histone H3 [Monomethyl Lys9] Kit
Katalogové číslo NOVUNBP1-71713
Dodavatel:  Novus Biologicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    25 Tests
  • Popis:
    Chromata ChIP Histone H3 [Monomethyl Lys9] kit
  • ChIP:
    Yes
  • Symbol antigenu:
    Chromata ChIP Histone H3
  • Typ produktu:
    KIT
Specifikace
O tomto produktu
Chromata ChIP Histone H3 [Monomethyl Lys9] Kit
Tested Applications: Chromatin Immunoprecipitation.