ContactUsLinkComponent
Anti-COL1A1/A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-COL1A1/A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Certificates
undefined
Anti-COL1A1/A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Specifications
  • Catalog No:
  • ROCK600-401-103-05
  • ROCK600-401-103-01
  • Symbol antigenu:
  • COL1A1/A2
  • COL1A1/A2
  • Název antigenu:
  • Collagen alpha-1(I) chain
  • Collagen alpha-1(I) chain
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivita:
  • Pig, Human, Bovine, Rat, Mouse
  • Pig, Human, Bovine, Rat, Mouse
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Identifikační číslo genu:
  • 1277
  • 1277
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • Imunogen:
  • Collagen Type I from human and bovine placenta
  • Collagen Type I from human and bovine placenta
  • Formát:
  • IgG
  • IgG
  • Formulář:
  • Liquid (sterile filtered)
  • Liquid (sterile filtered)
  • Koncentrace:
  • 1.00 mg/mL by UV absorbance at 280 nm
  • 1.00 mg/mL by UV absorbance at 280 nm
  • Skladovací pufr:
  • 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
  • 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
  • Skladovací teplota:
  • 4°C
  • 4°C
  • Transportní teplota:
  • 20
  • 20
  • Testované aplikace:
  • Dot Blot
  • Dot Blot
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together