ContactUsLinkComponent
Elmasonic EASY Ultrasonic Baths
Elmasonic EASY Ultrasonic Baths
Dodavatel:  ELMA SCHMIDBAUER
Certifikáty
undefined
Elmasonic EASY Ultrasonic Baths
Dodavatel:  ELMA SCHMIDBAUER
Specifikace
  • Catalog No:
  • ELMA1118896
  • ELMA1118894
  • ELMA1118898
  • ELMA1118883
  • ELMA1118902
  • ELMA1118890
  • ELMA1118881
  • ELMA1117697
  • ELMA1118900
  • ELMA1118887
  • ELMA1118885
  • ELMA1118892
  • Model:
  • EASY 100 H
  • EASY 60 H
  • EASY 120 H
  • EASY 10 H
  • EASY 300 H
  • EASY 10
  • EASY 30 H
  • EASY 180 H
  • EASY 20 H
  • EASY 20
  • EASY 40 H
  • Kapacita:
  • 9,5 L
  • 5,9 L
  • 12,9 L
  • 0,9 L
  • 27,5 L
  • 0,9 L
  • 2,7 L
  • 17,8 L
  • 1,6 L
  • 1,6 L
  • 3,9 L
  • Frekvence:
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • 37 kHz
  • Síla ohřevu:
  • 400
  • 400
  • 800
  • 60
  • 1200
  • 0
  • 200
  • 800
  • 120
  • 0
  • 200
  • Nosnost košíku:
  • 6
  • 5
  • 7
  • 1
  • 10
  • 1
  • 1
  • 1
  • 8
  • 1
  • 1
  • 3
  • Elektrické napětí:
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • 220 - 240 V
  • Nádrž ŠxHxV:
  • 280×220×145 mm
  • 280×130×145 mm
  • 275×215×195 mm
  • 185×80×55 mm
  • 475×270×195 mm
  • 220×120×95 mm
  • 185×80×55 mm
  • 220×120×95 mm
  • 300×270×195 mm
  • 140×125×95 mm
  • 140×125×95 mm
  • 215×115×145 mm
  • Š×H×V:
  • 380×315×280 mm
  • 370×225×280 mm
  • 380×315×330 mm
  • 235×135×200 mm
  • 575×375×330 mm
  • 305×190×230 mm
  • 235×135×200 mm
  • 305×190×230 mm
  • 405×375×330 mm
  • 215×190×230 mm
  • 215×190×230 mm
  • 305×190×280 mm
Specifikace
Modular Basket Systems