Orders LinkContactUsLinkComponent
ORP electrodes, IDS, wireless ready
Dodavatel:   WTW
ORP electrodes, IDS, wireless ready
Dodavatel:  WTW
Certifikáty
ORP electrodes, IDS, wireless ready
ORP electrodes, IDS, wireless ready
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be connected to an IDS cable or to a wireless module.
  • inteligentní elektrody: jsou automaticky rozeznány měřicím zařízením, každý senzor je přesně identifikován
  • Digitální: signály měření jsou zpracovávány digitálně a poskytují velmi přesná data
  • měření integrity elektrod pomocí QSC (Quality Sensor Control)
  • elektrody IDS ukládají své sériové číslo a své kalibrační záznamy
  • bezdrátový provoz: není nutné používat kabely
 : elektrody jsou dodávány se zástrčkou na hlavě, bez kabelu nebo bezdrátového modulu, které je třeba objednat samostatně.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Připojení
    Diafragma
    Elektrolyt
    Materiál
    Tepl.
    Ø×D
    Dostupnost
    Price
  • 662-2126
    IDS ORP electrode, SenTix® ORP-T 900-P, wireless ready
    IDS ORP electrode, SenTix® ORP-T 900-P, wireless ready
    20
    Plug head for AS IDS cable or wireless module
    Ceramic
    3 mol/l KCl
    Sklo
    0...+60 °C
    12×120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 530,00 Kč
    8 530,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 530,00 Kč
  • 662-1721
    IDS ORP electrode, pressure resistant (10 bar), SensoLyt® ORP 900-P, wireless ready
    IDS ORP electrode, pressure resistant (10 bar), SensoLyt® ORP 900-P, wireless ready
    21
    Plug head for AS IDS cable or wireless module
    Hole
    Polymer
    Sklo
    0...+60 °C
    12×120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 17 790,00 Kč
    17 790,00 Kč
    1 * 1 KS
       17 790,00 Kč