ContactUsLinkComponent
Cole Parmer® Stuart MP-800 Automatic Digital Melting Point Apparatus
Cole Parmer® Stuart MP-800 Automatic Digital Melting Point Apparatus
Dodavatel:  Cole Parmer
Certifikáty
undefined
Cole Parmer® Stuart MP-800 Automatic Digital Melting Point Apparatus
Dodavatel:  Cole Parmer
Specifikace
  • Catalog No:
  • STUA03013-03
  • STUA03013-02
  • Rozlišení:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Displej:
  • 7" high-definition colour
  • 7" high-definition colour
  • Míra ohřevu:
  • approximately 6 mins from 50...350 °C
  • approximately 6 mins from 50...350 °C
  • Doba ohřevu:
  • ~6 mins from 50...350 °C
  • Rozhraní:
  • USB, for flash drive
  • USB, for flash drive
  • Teplota:
  • Ambient...400 °C
  • Ambient...400 °C
  • Teplotní sonda:
  • 1000 Ω Pt RTD
  • 1000 Ω Pt RTD
  • Napájení:
  • 120/230 VAC, 50/60 Hz
  • 120/230 VAC, 50/60 Hz
  • Š×H×V:
  • 300×164×360 mm
  • 300×164×360 mm
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together