VWR®, Endosulfan II, Certified Reference Material (Neat)
Catalog # 92471.0010
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass ampoule/vial
- Bal.:10 mg
- Standard:CRM ISO 17034
- Čí. CAS:33213-65-9
- Popis:Endosulfan II, Certified Reference Material (Neat)
- Podmínky uskladnění:Ambient
- Popis rizikové třídy:Toxic
- Podmínky k odeslání:Ambient temperature
- MDL čí.:MFCD00151176
- Č. UN:2811
- Vzorec:C9H6Cl6O3S
- Molekulární hmotnost:406.91 g/mol
- Popis:Endosulfan II
Specifications
About this item
Certifications: Certified Reference Material ISO 17034