0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Zvedáky laboratorní
Accessories for laboratory jacks
Accessories for laboratory jacks
Accessories for laboratory jacks
Katalogové číslo 245-1225
Dodavatel:
USBECK Laborgeräte
Rozbalit obrázek
Accessories for laboratory jacks
Katalogové číslo 245-1225
Dodavatel:
USBECK Laborgeräte
Specifikace
Určeno pro:
245-1221-245-1228
S:
závitem M10
Popis:
Svorka z mosazi, se třemi trny potaženými vinylem a ohebným ramenem
Bal.:
1
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu