Síran draselný
Catalog # MACH30170AP0G1000
Supplier: MACH
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,07759
Boiling Pt:1698 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1069 °C
Density:2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-915-5
CAS Number:7778-80-5
Formula:K₂SO₄
MDL Number:MFCD00011388