

Chlorid železitý hexahydrát
Catalog # MACH30101AP0G0100
Supplier: MACH
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,04048
Boiling Pt:280…285 °C (1013 hPa)
Melting Pt:37 °C
Density:1,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-729-4
UN:3260
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
CAS Number:10025-77-1
Formula:FeCl₃·6H₂O
MDL Number:MFCD00149712