Orders LinkContactUsLinkComponent
Aceton
5214, Glass bottle, 10 L
Katalogové číslo MACH20001CT0M50001
Hořlavý
Dráždivý
Dodavatel:   MACH
Aceton
Katalogové číslo MACH20001CT0M50001
Dodavatel:  MACH
Číslo CAS:  67-64-1
Aceton
Aceton
5214, Glass bottle, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  67-64-1
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonyma:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Číslo CAS:67-64-1
  • Vzorec:CH₃COCH₃
  • MDL číslo:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08
  • Merck Index:13,00067
  • Bod varu:56,2 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–95,4 °C
  • Hustota:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:<–20 °C (ot. pohárek)
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-662-2
  • REACH:01-2119471330-49
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    10 L
  • Sekvence:
    5214
Specifikace