Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyklohexanon
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo MACH20016-AT0
Hořlavý
Dráždivý
Dodavatel:   MACH
Cyklohexanon
Katalogové číslo MACH20016-AT0
Dodavatel:  MACH
Číslo CAS:  108-94-1
Cyklohexanon
Cyklohexanon
5037, Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  108-94-1
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Pimelic Ketone
  • Číslo CAS:108-94-1
  • Vzorec:C₆H₁₀(=O)
  • MDL číslo:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14
  • Merck Index:13,02755
  • Bod varu:155,6 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–31 °C
  • Hustota:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:43 °C
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  •  :Density: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-631-1
  • REACH:01-2119453616-35
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace