Hydrogenuhličitan draselný
3645, Plastová láhev, 500 g
Katalogové číslo MACH30066AP0G0500
Dodavatel: MACH
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Potassium bicarbonate
- Číslo CAS:298-14-6
- Vzorec:KHCO₃
- MDL číslo:MFCD00011402
- Molecular Weight:100.12
- Merck Index:13,07691
- Bod tání:292 °C
- Hustota:2,17 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 2,17 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:206-059-0
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



