Orders LinkContactUsLinkComponent
Dusičnan barnatý
Dusičnan barnatý
3236, Plastová láhev, 10 g
Katalogové číslo MACH30026AP0G0010
Oxidační
Dráždivý
Dodavatel:   MACH
Dusičnan barnatý
Katalogové číslo MACH30026AP0G0010
Dodavatel:  MACH
Číslo CAS:  10022-31-8
Dusičnan barnatý
3236, Plastová láhev, 10 g
Přejít na:
Číslo CAS:  10022-31-8
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:10022-31-8
  • Vzorec:Ba(NO₃)₂
  • MDL číslo:MFCD00003442
  • Molecular Weight:261.34
  • Merck Index:13,00986
  • Bod tání:∼592 °C
  • Hustota:∼3,23 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:233-020-5
  • UN:1446
  • ADR:5.1,II
  •  :Density: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    10 g
  • Sekvence:
    3236