Síran železito-amonný dodekahydrát
MACH30163AP0G0500
: MACH
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
:
:12,00549
:230 °C (1013 hPa)
:39…41 °C
:1,71 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:233-382-4
:GHS07
:7783-83-7
:NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
:MFCD00150004