2-Propanol ≥99.8%, BAKER ANALYZED® for LC-MS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:67-63-0
:
Vzorec:(CH₃)₂CHOH
MDL číslo:MFCD00011674
Merck Index:13,05228
Bod varu:82 °C (1013 hPa)
Bod tání:–89 °C
Hustota:0,786 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:12 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-661-7
UN:1219
ADR:3,II
REACH:01-2119457558-25
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Specifikace
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion