
Síran hlinitý hexadekahydrát
Catalog # MACH30171CP0G1000
Supplier: MACH
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifications
About this item
:
Melting Pt:86 °C
Density:1,69 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-135-0
:GHS05
Storage Temperature:Ambient
CAS Number:16828-11-8
Formula:Al₂O₁₂S₃·16H₂O
MDL Number:MFCD00149137