ContactUsLinkComponent
Chloroform stabilizovaný
Toxic
Health
Chloroform stabilizovaný
Catalog # MACH20034AT1M1000
Supplier:  MACH
CAS Number:  
undefined
Toxic
Health
Chloroform stabilizovaný
Catalog # MACH20034AT1M1000
Supplier:  MACH
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,02160
Boiling Pt:61,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–63 °C
Density:1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:200-663-8
UN:1888
ADR:6.1,III
 :Stabilised with amylene
REACH:05-2114614906-45
 :GHS06
 :GHS08
CAS Number:67-66-3
Formula:CHCl₃
MDL Number:MFCD00000826