ContactUsLinkComponent
VWR®, 2, 2', 3, 3',4,4', 5, 5'-Octabromobiphenyl, 35 µg/ml in isooctane, CRM
VWR®, 2, 2', 3, 3',4,4', 5, 5'-Octabromobiphenyl, 35 µg/ml in isooctane, CRM
Catalog # 92420.010
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
VWR®, 2, 2', 3, 3',4,4', 5, 5'-Octabromobiphenyl, 35 µg/ml in isooctane, CRM
Catalog # 92420.010
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass ampoule/vial
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    CRM ISO 17034
  • Čí. CAS:
    67889-00-3
  • Popis:
    2, 2', 3, 3',4,4', 5, 5'-Octabromobiphenyl, 35 µg/ml in isooctane
  • Podmínky uskladnění:
    Ambient (>5 °C)
  • Č. UN:
    1262
  • Popis:
    2,2',3,3',4,4',5,5'-Octabromobiphenyl
Specifications
About this item
Certifications: Certified reference material.
Caution: Highly Flammable.