VWR®, Saytex BT-93, 50 µg/ml in toluene, CRM
92140.010
:
- Typ balení:Glass ampoule/vial
- Bal.:1 mL
- Standard:CRM ISO 17034
- Čí. CAS:32588-76-4
- Popis:Saytex BT-93, 50 µg/ml in toluene
- Podmínky uskladnění:Ambient (>5 °C)
- Č. UN:1294
- Popis:Saytex BT-93
: Certified reference material.
: Highly Flammable.