ContactUsLinkComponent
VWR®, FireMaster 680, 100 µg/ml in toluene, CRM
  92111.010
 :  
undefined
VWR®, FireMaster 680, 100 µg/ml in toluene, CRM
  92111.010
 :  
  • Typ balení:
    Glass ampoule/vial
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    CRM ISO 17034
  • Čí. CAS:
    37853-59-1
  • Popis:
    FireMaster 680, 100 µg/ml in toluene
  • Podmínky uskladnění:
    Ambient (>5 °C)
  • Č. UN:
    1294
  • Popis:
    FireMaster 680
 : Certified reference material.
 : Highly Flammable.