ContactUsLinkComponent
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
  91688.230
 :  
undefined
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
  91688.230
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    250 mL
  • Čí. CAS:
    1120-21-4
  • Popis:
    Nominal flash point standard (65 °C)
  • Vzorec:
    C₁₁H₂₄
  • Skladovací teplota:
    Ambient (>5 °C)
  • Popis:
    Nominal Flash Point Standard (65°C)
 : Carcinogen.