ContactUsLinkComponent
VWR®, Ethyl oleate (neat)
VWR®, Ethyl oleate (neat)
Katalogové číslo 91649.0100
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
VWR®, Ethyl oleate (neat)
Katalogové číslo 91649.0100
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass ampoule/vial
  • Bal.:
    100 mg
  • Čí. CAS:
    111-62-6
  • Popis:
    Ethyl oleate (neat)
  • Podmínky uskladnění:
    Refrig (0 - 5 °C)
  • Vzorec:
    C20H38O2
  • Molekulární hmotnost:
    310,51
  • Popis:
    Ethyl oleate