Fibronectin 96-well clear flat bottom TC-treated microplates, Corning® BioCoat®
Catalog # 734-0126
Supplier: Corning
Specifications
- Poč. jamek:96
- Balené:5 plates
- Sterilní:-
- Barva:Průhledná
- Popis:96-well plates
- Sekvence:03
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001 - Bedford
- Plocha pro kultury:0,32 cm²
- Bal.:5