ContactUsLinkComponent
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 53-001 Řada
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 53-001 Řada
Dodavatel:  Ansell
Certifikáty
undefined
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 53-001 Řada
Dodavatel:  Ansell
Specifikace
  • Catalog No:
  • ANSE53-001/11
  • ANSE53-001/10
  • ANSE53-001/8
  • ANSE53-001/9
  • ANSE53-001/6
  • ANSE53-001/7
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Materiál vložky:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Provedení:
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • ANSELL GRIP™ nitrile coating
  • Typ manžety:
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • 0,84 mm
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ACFGJKLMNOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), EN 407 (X1XXXX)
  • Sterilita:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +