ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, oil repellent, EDGE® 48-501
Industrial gloves, oil repellent, EDGE® 48-501
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Industrial gloves, oil repellent, EDGE® 48-501
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE48-501/9
  • ANSE48-501/8
  • ANSE48-501/10
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Materiál vložky:
  • Bavlna
  • Bavlna
  • Bavlna
  • Provedení:
  • 3/4 nitrile coated
  • 3/4 nitrile coated
  • 3/4 nitrile coated
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (4111B)
  • EN 388:2016 (4111B)
  • EN 388:2016 (4111B)
  • Sterilita:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile