ContactUsLinkComponent
Food processing gloves, AlphaTec® 37-310
Food processing gloves, AlphaTec® 37-310
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Food processing gloves, AlphaTec® 37-310
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE37-310/10
  • ANSE37-310/11
  • ANSE37-310/9
  • ANSE37-310/7
  • ANSE37-310/8
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Materiál:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Typ manžety:
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • Sterilita:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +