ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-644
 :  Ansell
undefined
Cut resistant gloves, HyFlex® 11-644
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • ANSE11-644/12
  • ANSE11-644/10
  • ANSE11-644/11
  • ANSE11-644/8
  • ANSE11-644/9
  • ANSE11-644/6
  • ANSE11-644/7
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Materiál vložky:
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • HPPE/nylon/spandex
  • Provedení:
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Palm PU coated
  • Rozchod:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • EN 388:2016 (4342B)
  • Sterilita:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
Frequently Bought Together