Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 58-008 Řada
: Ansell
Prodloužené rukavice na ochranu proti chemikáliím.
- Prodloužená ochrana předloktí
- Vynikající přilnavost za sucha i za mokra, zvýšená obratnost a snížená únava rukou
- Široká manžeta umožňuje oblékání příliš ochranného oděvu
Konstrukce z nitrilového polymeru poskytuje vynikající mechanickou ochranu a odolnost vůči olejům, tukům, tukům a uhlovodíkům. Řada AlphaTec 58-008 nabízí chemickou ochranu typu A podle nové EN ISO 374:2016. Kosočtverec přilnavost zlepšuje přilnavost v suchých a mokrých podmínkách.
Recommended industries: Agriculture, automotive, automotive aftermarket, chemicals, food processing, Life Sciences, metal fabrication, oil and gas, recycling and waste disposal.
: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4102X)
Food contact approved
Food contact approved
- Catalog No:
- ANSE58-008/9
- ANSE58-008/8
- ANSE58-008/10
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Latex/bez latexu:
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Materiál:
- Nitril
- Nitril
- Nitril
- Provedení:
- Lozenge grip
- Lozenge grip
- Lozenge grip
- Typ manžety:
- Extended
- Extended
- Extended
- Tloušťka drapáku:
- 0,5 mm
- 0,5 mm
- 0,5 mm
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4102X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4102X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4102X)
- Sterilita:
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Antistatický:
- +
- +
- +
- Schváleno pro styk s potravinami:
- +
- +
- +
Frequently Bought Together