Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 58-001 ESD
: Ansell
AlphaTec® 58-001 ESD gloves provide advanced chemical protection in mitigating static buildup across surface areas, specifically when working with chemicals and liquids in environments with static hazards or high explosive risks.
- Jedinečné nitrilové a uhlíkové složení konzistentně rozptyluje statickou elektřinu po povrchu a skrz rukavice
- Nitrilová směs nabízí mnohem lepší ochranu proti zachycení, propíchnutí a oděru ve srovnání s pryží nebo neoprenem
- Reverzní kosočtvercová úprava dlaně pro lepší přilnavost za sucha/za mokra
- Skládací manžetový žlab zabraňuje odkapávání na předloktí
- Antistatická vločkovací vrstva pro snadné nazouvání/svlékání a odvod vlhkosti
Nitrilová bariéra poskytuje pokročilou chemickou ochranu před mnoha často používanými chemikáliemi. Řada AlphaTec 58-001 nabízí chemickou ochranu typu A podle nové EN ISO 374:2016. Jedinečné nitrilové složení umožňuje efektivní rozptýlení usazenin statické elektřiny.
: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 1149, EN 16350
Food contact approved
Food contact approved
- Catalog No:
- 112-6419
- 112-6415
- 112-6416
- 112-6418
- 112-6417
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Latex/bez latexu:
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Materiál:
- Nitril
- Nitril
- Nitril
- Nitril
- Nitril
- Provedení:
- Lozenge
- Lozenge
- Lozenge
- Lozenge
- Lozenge
- Typ manžety:
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Tloušťka drapáku:
- 0,38 mm
- 0,38 mm
- 0,38 mm
- 0,38 mm
- 0,38 mm
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 1149, EN 16350
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 1149, EN 16350
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 1149, EN 16350
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 1149, EN 16350
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 1149, EN 16350
- Sterilita:
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Antistatický:
- +
- +
- +
- +
- +
- Schváleno pro styk s potravinami:
- +
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together