ContactUsLinkComponent
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 38-628
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 38-628
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 38-628
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3819
  • ANSE38-628/7
  • 112-3820
  • ANSE38-628/11
  • ANSE38-628/8
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • 0,7 mm
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCDFLNS), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2120A), EN 1149
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +