Cut resistant gloves with INTERCEPT™ technology, HyFlex® 11-755
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
Ansell's lightest ANSI A5/ISO Level E cut resistant touchscreen glove.
- Palm dipped PU coating, HPPE/Tungsten/Spandex/Polyester liner
- Touchscreen compatible to ensure that workers do not need to change or remove gloves between tasks
- Designed to fit the natural shape of the hand to help reduce hand fatigue
- Clean and skin friendly, dermatologically approved (Dermatest®-approved)
Lightest weight ANSI A5/ISO Cut E glove featuring INTERCEPT™ Technology, these ultra-thin breathable gloves offer high cut resistance, while maintaining enhanced flexibility and tactility. Touchscreen compatible glove for enhanced productivity. Ultra-lightweight design provides dexterity for handling and assembly of sharp parts.
Recommended for: Assembly & inspection of components; picking, fastening components; final assembly; applying finish to materials, products.
Certifications: EN 388:2016 (3X41E)
Specifications
- Catalog No:
- ANSE11-755/10
- ANSE11-755/11
- ANSE11-755/7
- ANSE11-755/8
- ANSE11-755/12
- ANSE11-755/6
- ANSE11-755/9
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Latex/bez latexu:
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Provedení:
- Palm PU dipped
- Palm PU dipped
- Palm PU dipped
- Palm PU dipped
- Palm PU dipped
- Palm PU dipped
- Palm PU dipped
- Rozchod:
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (3X41E)
- EN 388:2016 (3X41E)
- EN 388:2016 (3X41E)
- EN 388:2016 (3X41E)
- EN 388:2016 (3X41E)
- EN 388:2016 (3X41E)
- EN 388:2016 (3X41E)