ContactUsLinkComponent
L-Threonine ≥98.5%, crystals FCC
  SPCMT1057-1KG
 :  
L-Threonine ≥98.5%, crystals FCC
  SPCMT1057-1KG
 :  
  • Typ balení:
    Poly pail
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
  • Assay:
    98.5% Min.
 :
 :Ambient
 :200-774-1
 :72-19-5
 :C₄H₉NO₃
 :MFCD00064270