Dihydrogenfosforečnan draselný ≥98.0% FCC
SPCMP1382-500GM
:
- Typ balení:Poly bottle
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
- Assay (Dried Basis):98.0 % min.
- Arsenic (As):max.3 mg/kg
- Fluoride:max. 10 mg/kg
- Insoluble Substances:max. 0.2 %
- Lead (Pb):max. 2 mg/kg
:
:Ambient
:7778-77-0
:KH₂PO₄
:MFCD00011401