ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, latex, sterile, Kimtech™ G3
Cleanroom gloves, latex, sterile, Kimtech™ G3
Supplier:  KIMBERLY CLARK
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, latex, sterile, Kimtech™ G3
Supplier:  KIMBERLY CLARK
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-6411
  • 112-6410
  • 112-6409
  • 112-6414
  • 112-6408
  • 112-6407
  • 112-6413
  • 112-6412
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Latex/bez latexu:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Třída čistoty:
  • 100/ISO 5; EU GMP (A)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A)
  • Provedení:
  • Textured palm and fingertips
  • Textured palm and fingertips
  • Textured palm and fingertips
  • Textured palm and fingertips
  • Textured palm and fingertips
  • Textured palm and fingertips
  • Textured palm and fingertips
  • Textured palm and fingertips
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • Tloušťka prstu:
  • 0,22 mil
  • 0,22 mil
  • 0,22 mil
  • 0,22 mil
  • 0,22 mil
  • 0,22 mil
  • 0,22 mil
  • 0,22 mil
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,20 mil
  • 0,20 mil
  • 0,20 mil
  • 0,20 mil
  • 0,20 mil
  • 0,20 mil
  • 0,20 mil
  • 0,20 mil
  • Tažná síla:
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • 28 MPa
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together